2-Bromo-N-ethy-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3492-1G
APOSPC3492-1GEA 357 EUR InStock
APOSPC3492-1G
2-Bromo-N-ethy-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
2-Bromo-N-ethy-4-(trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₉H₉BrF₃NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878394
Numéro CAS: 957062-74-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité