2-Fluorobenzophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: o-Fluorobenzophenone
PC3560-25G
APOSPC3560-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3560-25G
2-Fluorobenzophénone 98%
2-Fluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉FO
MW: 200,21 g/mol
Point d'ébullition: 149…150 °C/16mmHg
Densité: 1.186 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000318
Numéro CAS: 342-24-5
EINECS: 206-440-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité