Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Diiodo-2-fluorobenzene 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-1,4-diiodobenzene

PC3611-1G
APOSPC3611-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3611-1G
1,4-Diiodo-2-fluorobenzene 99%
1,4-Diiodo-2-fluorobenzene


Formule: C₆H₃FI₂
MW: 347,9000 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C/20mmHg
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061107
Numéro CAS: 147808-02-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité