4-Benzylcarbamoyl-3-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Benzylcarbamoyl)-3-fluorophenyl)boronic acid, 4-(Benzylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
PC3625-1G
APOSPC3625-1GEA 241 EUR InStock
APOSPC3625-1G
4-Benzylcarbamoyl-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Benzylcarbamoyl-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₃BFNO₃
MW: 273,0700 g/mol
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08689501
Numéro CAS: 874289-19-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité