2-Bromo-6-fluoro-4-nitroanisole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-5-fluoro-4-methoxynitrobenzene
PC3628-5G
APOSPC3628-5GEA 326 EUR InStock
APOSPC3628-5G
2-Bromo-6-fluoro-4-nitroanisole 97%
2-Bromo-6-fluoro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrFNO₃
MW: 250,02 g/mol
Point de fusion: 70…71 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08062383
Numéro CAS: 875664-36-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité