4-Fluoro-3-hydroxybenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3631-1G
APOSPC3631-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3631-1G
4-Fluoro-3-hydroxybenzonitrile 97%
4-Fluoro-3-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄FNO
MW: 137,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD08689519
Numéro CAS: 186590-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité