Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alcool 3-fluorobenzylique 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Fluorophenyl)methanol

PC3650-25G
APOSPC3650-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3650-25G
Alcool 3-fluorobenzylique 98%
Alcool 3-fluorobenzylique


Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 201 °C
Densité: 1.166 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004631
Numéro CAS: 456-47-3
EINECS: 207-265-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité