Isothiocyanate de 4-fluorobenzyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorobenzylisothiocyanate, 1-Fluoro-4-(isothiocyanatomethyl)benzene
PC3721N-5G
APOSPC3721N-5GEA 85.8 EUR InStock
APOSPC3721N-5G
Isothiocyanate de 4-fluorobenzyle
Isothiocyanate de 4-fluorobenzyle
Formule: C₈H₆FNS
MW: 167,21 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C/6mmHg
Densité: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041115
Numéro CAS: 2740-88-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité