2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-6-fluorobenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3728E-1G
APOSPC3728E-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3728E-1G
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-6-fluorobenzonitrile 97%
2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₁₄H₉ClFNO
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068205
Numéro CAS: 175204-10-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité