6-Fluoro-4-chromanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluorochroman-4-one
PC3728P-1G
APOSPC3728P-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3728P-1G
6-Fluoro-4-chromanone 98%
6-Fluoro-4-chromanone
Formule: C₉H₇FO₂
MW: 166,15 g/mol
Point de fusion: 114…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038654
Numéro CAS: 66892-34-0
EINECS: 266-511-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité