Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Fluoro-8-quinolinol 95%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-8-hydroxyquinoline

PC3756W-250MG
APOSPC3756W-250MGEA 155 EUR InStock
APOSPC3756W-250MG
5-Fluoro-8-quinolinol 95%
5-Fluoro-8-quinolinol


Formule: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
Point de fusion: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059754
Numéro CAS: 387-97-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité