1,2-Dibromo-1,1-dichlor-2,2-difluorooéthane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-1,1-dichlorodifluoroethane
PC3783-25G
APOSPC3783-25GEA 499 EUR InStock
APOSPC3783-25G
1,2-Dibromo-1,1-dichlor-2,2-difluorooéthane 97%
1,2-Dibromo-1,1-dichlor-2,2-difluorooéthane
Formule: C₂Br₂Cl₂F₂
MW: 292,73 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039319
Numéro CAS: 558-57-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité