2-Fluoro-4-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3790-5G
APOSPC3790-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3790-5G
2-Fluoro-4-iodotoluène 98%
2-Fluoro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₆FI
Point d'ébullition: 206…208 °C
Point de fusion: 22…24 °C
Densité: 1.79 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001045
Numéro CAS: 39998-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité