Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-2-méthylphénol

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxytoluene, 1-Fluoro-4-hydroxy-3-methylbenzene

PC3823L-100G
APOSPC3823L-100GEA 174 EUR InStock
APOSPC3823L-100G
4-Fluoro-2-méthylphénol
4-Fluoro-2-méthylphénol


Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 87 °C/14mmHg
Point de fusion: 37…38 °C
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075088
Numéro CAS: 452-72-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité