Chlorure de 3-fluoro-4-méthoxybenzoyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-fluoro-4-methoxybenzoylchloride, 3-Fluoro-4-methoxybenzene-1-carbonyl chloride
PC3833-25G
APOSPC3833-25GEA 325 EUR InStock
APOSPC3833-25G
Chlorure de 3-fluoro-4-méthoxybenzoyle
Chlorure de 3-fluoro-4-méthoxybenzoyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Point de fusion: 68…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428589
Numéro CAS: 3907-15-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité