Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(2-Fluorophényl)tétrazole

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,3,4-tetraazole

PC3845-1G PC3845-250MG
APOSPC3845-1GEA 29 EUR InStock
APOSPC3845-1G APOSPC3845-250MG
5-(2-Fluorophényl)tétrazole
5-(2-Fluorophényl)tétrazole


Formule: C₇H₅FN₄
MW: 164,14 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798373
Numéro CAS: 50907-19-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité