4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)acetamide
PC3852-25G
APOSPC3852-25GEA 132 EUR InStock
APOSPC3852-25G
4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide 98%
4'-Fluoro-2'-nitroacétanilide
Formule: C₈H₇FN₂O₃
MW: 179,22 g/mol
Point de fusion: 71…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031517
Numéro CAS: 448-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité