3,4,5-Trifluoro-o-phénylènediamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3920-1G
APOSPC3920-1GEA 126 EUR InStock
APOSPC3920-1G
3,4,5-Trifluoro-o-phénylènediamine
3,4,5-Trifluoro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01569524
Numéro CAS: 168966-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité