Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-(Trifluorométhyl)indole 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC3929-1G
APOSPC3929-1GEA 45.2 EUR InStock
APOSPC3929-1G
6-(Trifluorométhyl)indole 97%
6-(Trifluorométhyl)indole


Formule: C₉H₆F₃N
Point de fusion: 101…105 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00272316
Numéro CAS: 13544-43-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité