2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC3934-1G
APOSPC3934-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC3934-1G
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
2-Amino-3-bromo-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03092924
Numéro CAS: 869557-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité