4-[(4-Fluorophényl)éthynyl]phénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-((4-Fluorophenyl)ethynyl)phenol, 1-(4-Fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)acetylene
PC3963-1G
APOSPC3963-1GEA 201 EUR InStock
APOSPC3963-1G
4-[(4-Fluorophényl)éthynyl]phénol
4-[(4-Fluorophényl)éthynyl]phénol
Formule: C₁₄H₉FO
MW: 212,22 g/mol
Point de fusion: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093472
Numéro CAS: 197770-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité