Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium-3-phenylpropyltrifluoroborate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Potassium (3-phenylpropyl)trifluoroborate

PC400014-1G
APOSPC400014-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC400014-1G
Potassium-3-phenylpropyltrifluoroborate
Potassium-3-phenylpropyltrifluoroborate


Formule: C₉H₁₁BF₃K
MW: 226,0882 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09993266
Numéro CAS: 329976-75-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité