2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)morpholine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400018-1G
APOSPC400018-1GEA 1410 EUR InStock
APOSPC400018-1G
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)morpholine hydrochloride
2-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)morpholine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂F₃NO·ClH
MW: 267,675 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832156
Numéro CAS: 1357946-25-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité