(6-Fluoro-4-(methylamino)pyridin-3-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400025-250MG
APOSPC400025-250MGEA 347 EUR InStock
APOSPC400025-250MG
(6-Fluoro-4-(methylamino)pyridin-3-yl)methanol
(6-Fluoro-4-(methylamino)pyridin-3-yl)methanol
Formule: C₇H₉FN₂O
MW: 156,158 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536743
Numéro CAS: 2187435-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité