1-(2-Bromoethynyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC400027-250MG
APOSPC400027-250MGEA 192 EUR InStock
APOSPC400027-250MG
1-(2-Bromoethynyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
1-(2-Bromoethynyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
Formule: C₈H₃BrClF
MW: 233,465 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536745
Numéro CAS: 2187435-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité