2-(2-Bromoethynyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400028-250MG
APOSPC400028-250MGEA 567 EUR InStock
APOSPC400028-250MG
2-(2-Bromoethynyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
2-(2-Bromoethynyl)-1-chloro-3-fluorobenzene
Formule: C₈H₃BrClF
MW: 233,465 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31536746
Numéro CAS: 2227272-53-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité