3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-(difluoromethoxy)picolinic acid
PC400113-250MG
APOSPC400113-250MGEA 503 EUR InStock
APOSPC400113-250MG
3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₄ClF₂NO₃
MW: 223,561 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28751019
Numéro CAS: 1805955-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité