(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400115-250MG
APOSPC400115-250MGEA 304 EUR InStock
APOSPC400115-250MG
(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
(4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methanol
Formule: C₇H₇F₂NO₂
MW: 175,133 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22552054
Numéro CAS: 1315361-55-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité