tert-Butyl (3-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methylcarbamate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400126-250MG
APOSPC400126-250MGEA 510 EUR InStock
APOSPC400126-250MG
tert-Butyl (3-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (3-chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-yl)methylcarbamate
Formule: C₁₂H₁₅ClF₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621173
Numéro CAS: 2231676-55-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité