(4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400131-250MG
APOSPC400131-250MGEA 510 EUR InStock
APOSPC400131-250MG
(4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
(4-(Difluoromethoxy)-3-fluoropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621183
Numéro CAS: 2231673-38-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité