4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400137-250MG
APOSPC400137-250MGEA 125 EUR InStock
APOSPC400137-250MG
4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
4-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₆F₂N₂O
MW: 160,121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22550528
Numéro CAS: 1206972-19-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité