3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400140-250MG
APOSPC400140-250MGEA 725 EUR InStock
APOSPC400140-250MG
3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
3-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅ClF₂N₂O
MW: 194,567 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621124
Numéro CAS: 2231676-69-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité