2-(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)thioacetamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4005-1G
APOSPC4005-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC4005-1G
2-(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)thioacetamide 97%
2-(3-Trifluoromethyl-α-toluenesulphonyl)thioacetamide
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂S₂
Point de fusion: 165…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052940
Numéro CAS: 175276-83-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité