Methyl 5,5-difluoropiperidine-3-carboxylate, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-tert-Butyl 3-methyl 5,5-difluoropiperidine-1,3-dicarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3,3-difluoro-5-(methoxycarbonyl)piperidine
PC400520-1G
APOSPC400520-1GEA 397 EUR InStock
APOSPC400520-1G
Methyl 5,5-difluoropiperidine-3-carboxylate, N-BOC protected
Methyl 5,5-difluoropiperidine-3-carboxylate, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₁₉F₂NO₄
MW: 279.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18433629
Numéro CAS: 1255667-06-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité