4-Fluoropiperidine-4-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-carboxy-4-fluoropiperidine, 1-Boc-4-fluoro-4-piperidinecarboxylic Acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoropiperidine-4-carboxylic acid
PC400525-1G
APOSPC400525-1GEA 165 EUR InStock
APOSPC400525-1G
4-Fluoropiperidine-4-carboxylic acid, N-BOC protected 98%
4-Fluoropiperidine-4-carboxylic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₁H₁₈FNO₄
MW: 247.263 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062530
Numéro CAS: 614731-04-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité