6-Fluoro-1H-indole-4-boronic acid, pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole, 2-(6-Fluoro-1H-indol-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC400528-250MG
APOSPC400528-250MGEA 197 EUR InStock
APOSPC400528-250MG
6-Fluoro-1H-indole-4-boronic acid, pinacol ester
6-Fluoro-1H-indole-4-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BFNO₂
MW: 261,1 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16987817
Numéro CAS: 955978-85-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité