6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC400532-1G
APOSPC400532-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSPC400532-1G
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formule: C5H4F3N3
MW: 163.1000 g/mol
Point de fusion: 165…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436657
Numéro CAS: 672-41-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité