tert-Butyl 4-(4-bromo-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400543-1G
APOSPC400543-1GEA 1200 EUR InStock
APOSPC400543-1G
tert-Butyl 4-(4-bromo-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-bromo-3-(difluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₂₀BrF₂N₃O₂
MW: 380,228 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23704681
Numéro CAS: 1449117-47-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité