4-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC400544-1G
APOSPC400544-1GEA 1030 EUR InStock
APOSPC400544-1G
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyrazole
4-Bromo-3-(trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₄H₂BrF₃N₂
MW: 214,97 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04969230
Numéro CAS: 19968-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité