(4-Bromo-3-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400545-1G
APOSPC400545-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC400545-1G
(4-Bromo-3-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
(4-Bromo-3-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₇BrFN·ClH
MW: 240,501 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546113
Numéro CAS: 1214342-53-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité