3-(Trifluorométhyl)pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400547-1G
APOSPC400547-1GEA 939 EUR InStock
APOSPC400547-1G
3-(Trifluorométhyl)pyrazole
3-(Trifluorométhyl)pyrazole
Formule: C₄H₃F₃N₂
MW: 136,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115018
Numéro CAS: 20154-03-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité