4-Chloro-6-fluoroquinazoline
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400552-1G
APOSPC400552-1GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC400552-1G
4-Chloro-6-fluoroquinazoline
4-Chloro-6-fluoroquinazoline
Formule: C₈H₄ClFN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07776652
Numéro CAS: 16499-61-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité