N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline, (3-Fluoro-4-morpholinophenyl)carbamic acid Benzyl ester, Benzyl (3-Fluoro-4-morpholinophenyl)carbamate
PC400553-1G
APOSPC400553-1GEA 1110 EUR InStock
APOSPC400553-1G
N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline
N-Benzyloxycarbonyl-3-fluoro-4-morpholinoaniline
Formule: C₁₈H₁₉FN₂O₃
MW: 330,359 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658240
Numéro CAS: 168828-81-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité