(4-Chlorophenyl)(1-fluorocyclopropyl)methanone
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400555-1G
APOSPC400555-1GEA 709 EUR InStock
APOSPC400555-1G
(4-Chlorophenyl)(1-fluorocyclopropyl)methanone
(4-Chlorophenyl)(1-fluorocyclopropyl)methanone
Formule: C₁₀H₈ClFO
MW: 198,621 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13172916
Numéro CAS: 103543-60-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité