7,7-Difluorotetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,3(2H,4H)-dione
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400568-1G
APOSPC400568-1GEA 1030 EUR InStock
APOSPC400568-1G
7,7-Difluorotetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,3(2H,4H)-dione
7,7-Difluorotetrahydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-1,3(2H,4H)-dione
Formule: C₇H₈F₂N₂O₂
MW: 190,147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27501044
Numéro CAS: 1624260-16-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité