2-(3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400570-1G
APOSPC400570-1GEA 1150 EUR InStock
APOSPC400570-1G
2-(3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
2-(3-Bromo-2-chloro-6-fluorophenyl)-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₁₂H₆BrClFN₃
MW: 326,552 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22690833
Numéro CAS: 1439824-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité