4-Nitro-5-trifluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
PC400600-1G
APOSPC400600-1GEA 517 EUR InStock
APOSPC400600-1G
4-Nitro-5-trifluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
4-Nitro-5-trifluoromethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formule: C₅H₂F₃N₃O₄
MW: 225,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845715
Numéro CAS: 1322805-15-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité