Acide (2,6-difluoro-4-méthoxyphényl)acétique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC400721-1G
APOSPC400721-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC400721-1G
Acide (2,6-difluoro-4-méthoxyphényl)acétique 95%
Acide (2,6-difluoro-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₂F₂OCH₃)CH₂COOH
MW: 186,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115927
Numéro CAS: 886498-98-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité