5-Chloro-6-fluoropyridin-3-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-2-fluoro-5-hydroxypyridine
PC400723-1G
APOSPC400723-1GEA 194 EUR InStock
APOSPC400723-1G
5-Chloro-6-fluoropyridin-3-ol
5-Chloro-6-fluoropyridin-3-ol
Formule: C5H3ClFNO
MW: 147,53 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061311
Numéro CAS: 209328-72-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité