4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC400735-5G
APOSPC400735-5GEA 179 EUR InStock
APOSPC400735-5G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226.9800 g/mol
Point d'ébullition: 36…37 °C
Point de fusion: 13…15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10574962
Numéro CAS: 785777-89-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité